Merck
AMBH2D6F9A2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.44
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(6)9-3(2)7/h1H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205672-25-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)