Merck
AMBH2D6F992B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.57
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)6-5(9)4(8)2-3-10-6/h2-3H,1H3
Clave InChI
KEROPLWMUGCPSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034921-05-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)