Merck
AMBH2D6F98E8
Ambeed, Inc.
5-Aminomethylthiazole HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H
InChI key
WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)