AMBH2D6F985C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C13H11N3/c1-2-6-11(7-3-1)10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
Clave InChI
OQVSPZZIBWDHOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)