AMBH2D6F984A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-7-5-6(11)3-4-8(7)12-13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
DKVWLGFTRAWGAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)