Merck
AMBH2D6F9845
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-dimethoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-5-3-6(9)8(12-2)7(10)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
GPCODUGWJGGDIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115929-62-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)