AMBH2D6F8F48
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
DSMRKVAAKZIVQL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)