Merck
AMBH2D6F8D21
Ambeed, Inc.
3-Hydroxyisoxazole-5-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-hydroxyisoxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H4N2O3/c5-4(8)2-1-3(7)6-9-2/h1H,(H2,5,8)(H,6,7)
Clave InChI
VAXZHEOQJVBMQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14016-01-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)