AMBH2D6F8C5D
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2,2'-bipyridine
About This Item
Iupac Name
5-ethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C12H8N2/c1-2-10-6-7-12(14-9-10)11-5-3-4-8-13-11/h1,3-9H
Clave InChI
RQXYJBJCQSECMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)