AMBH2D6F8C4C
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethyl-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
2,7-dimethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-9-3-5-11-12-6-4-10(2)8-14(12)15-13(11)7-9/h3-8,15H,1-2H3
Clave InChI
ABYRPCUQHCOXMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)