AMBH2D6F8C2A
Ambeed, Inc.
Tos-PEG3
About This Item
Iupac Name
2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H20O6S/c1-12-2-4-13(5-3-12)20(15,16)19-11-10-18-9-8-17-7-6-14/h2-5,14H,6-11H2,1H3
Clave InChI
RSUCRUOTLCQWFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)