AMBH2D6F8B86
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: BB-0496-1G
US$ 585,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: BB-0496-1G
US$ 585,00
Iupac Name
4-amino-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)6-4-5(8(11)12)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XEOVONVMDYDZRL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41684-07-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)