Merck
AMBH2D6F8B35
Ambeed, Inc.
5-Iodoquinolin-8-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.07
Número MDL:
Iupac Name
5-iodoquinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h1-5H,11H2
Clave InChI
UJCDMYCTCVPZME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142340-15-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)