AMBH2D6F88EC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-10-5(6)7-3/h2H,1H3
Clave InChI
YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)