Merck
AMBH2D6F886B
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
OYWLDZXWISLBMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52548-00-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)