Merck
AMBH2D6F8828
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-isopropoxypyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-5-isopropoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-9-6(8)3-10-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
UWVIVIQFIZPXEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1081522-65-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)