AMBH2D6F87DB
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-7-6(8)2-5(4-10)3-9-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
BKATVSAQJLGKJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)