Merck
AMBH2D6F8796
Ambeed, Inc.
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.54
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H,9,10)
Clave InChI
PMRPVXLESNMKLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27398-39-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)