Merck
AMBH2D6F8692
Ambeed, Inc.
(5-Methoxybenzofuran-2-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.98
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-benzofuran-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BO4/c1-13-7-2-3-8-6(4-7)5-9(14-8)10(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
XLIQZZGLIJLKTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/551001-79-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)