AMBH2D6F8623
Ambeed, Inc.
Cbz-NH-PEG2-CH2COOH
About This Item
Iupac Name
3-oxo-1-phenyl-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO6/c16-13(17)11-20-9-8-19-7-6-15-14(18)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,18)(H,16,17)
Clave InChI
GWUWSVXMAZFFNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165454-06-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)