Merck
AMBH2D6F84B5
Ambeed, Inc.
4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.34
Número MDL:
Iupac Name
4-{[4-(allyloxy)phenyl]sulfonyl}phenol
Inchi Code
1S/C15H14O4S/c1-2-11-19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h2-10,16H,1,11H2
Clave InChI
FKZIDBGIZLBDDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97042-18-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)