Merck
AMBH2D6F84A4
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromopropiolate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-bromopropiolate
Inchi Code
1S/C4H3BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h1H3
Clave InChI
PITMUHRRCBFULF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to White to yellow to brown Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23680-40-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)