Merck
AMBH2D6F8041
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3/h1-2,8H,(H2,7,9)
Clave InChI
ZDOSNCDGCSOFIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/196106-96-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)