Merck
AMBH2D6F8023
Ambeed, Inc.
1-(2-Chloropyridin-4-yl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-9-7-8(1-2-12-9)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2
Clave InChI
CVBPSGWUINXSQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/854159-45-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)