Merck
AMBH2D6F7FE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-formylthiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.05
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Clave InChI
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow or Green Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1860-99-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)