Merck
AMBH2D6F7EA3
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1,7-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.05
Número MDL:
Iupac Name
8-bromo[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-7-6(3-5-11-8)2-1-4-10-7/h1-5H
Clave InChI
ZMRBFCVWSDKLLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63845-72-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)