AMBH2D6F7E5E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
LACACUPDGFABKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)