Merck
AMBH2D6F7376
Ambeed, Inc.
(2-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.63
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylphosphonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13);1H
InChI key
VZZDWKUDNIOOBD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)