Merck
AMBH2D6F72DC
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)7-6(5-10)3-4-9-7/h3-5,9H,2H2,1H3
Clave InChI
DHBCCUBZOOUZAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36131-43-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36131-43-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)