AMBH2D6F72CB
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(2,7-11)8-3-5-9(6-4-8)12(13)14/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
XZVURMRLCAFELZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)