AMBH2D6F72B0
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-oxo-4-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7-5(4-10-8)2-1-3-6(7)9(12)13/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
SONYZPKBPBFLSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)