Merck
AMBH2D6F7143
Ambeed, Inc.
3-Methylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
DKCRDQKHMMPWPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29553-51-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)