Merck
AMBH2D6F7097
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1H-indazol-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-fluoro-1H-indazol-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
RACABEBHSYBESA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-16-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)