Merck
AMBH2D6F708D
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6,7-dimethoxyquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)13-10(11)5-12-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KJGOYBHXJBMXIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216699-86-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)