AMBH2D6F7047
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylisoquinoline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-6-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-2-3-8-5-12-6-10(11)9(8)4-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
UQKURXKBUHYNAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)