Merck
AMBH2D6F7023
Ambeed, Inc.
(4-Cyano-2-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.97
Número MDL:
Iupac Name
4-cyano-2-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO3/c1-13-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
Clave InChI
CCUBWDNQHCIXNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256345-67-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)