Merck
AMBH2D6F6FE6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-isopropyl-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.11
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-7-isopropyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C10H11BrN2/c1-6(2)9-4-8(11)3-7-5-12-13-10(7)9/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
WHZLVUPLAGPFMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773887-09-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)