AMBH2D6F6FC4
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
About This Item
Iupac Name
3-(aminomethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c5-1-4(6)2-7-3-4/h6H,1-3,5H2
Clave InChI
VJXPRLZGWQAQEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)