Merck
AMBH2D6F6E41
Ambeed, Inc.
1,8-Dichloroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Número MDL:
Iupac Name
1,8-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-12-9(11)8(6)7/h1-5H
Clave InChI
SPANHWVVFLSTMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)