Merck
AMBH2D6F6D2C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-4-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-4-6(9)5-11-7(8)2-3-10-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
ARTWAYAZELEWIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207557-36-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)