Merck
AMBH2D6F6CF9
Ambeed, Inc.
2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[(2-{[carboxy(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}ethyl)amino](2-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C18H20N2O6/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
PZZHMLOHNYWKIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1170-02-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)