Merck
AMBH2D6F6C6A
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.44
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)4(8)2-5(3)9/h1-2H
Clave InChI
QVJCDJCNCFFOIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)