AMBH2D6F6C00
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-pyridinediamine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-1-3(7)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
Clave InChI
OQRXBXNATIHDQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)