Merck
AMBH2D6F6BF1
Ambeed, Inc.
2-Aminopropanenitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
106.55
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-aminopropanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6N2.ClH/c1-3(5)2-4;/h3H,5H2,1H3;1H
InChI key
WJGQCCPNVRCAQI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72187-91-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)