Merck
AMBH2D6F6BC6
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-5-chloro-N,3-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(13)12-2/h3-4H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
WOBVZGBINMTNKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890707-28-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)