AMBH2D6F6B76
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
Clave InChI
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)