Merck
AMBH2D6F6AE5
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-10-5(7)4(9)6(8)11-3/h2,9H2,1H3
Clave InChI
IQHHPQSMYVIVOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6237-96-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)