Merck
AMBH2D6F6A93
Ambeed, Inc.
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-chloroethyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(2)7-4-3-6;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SFRKVRBYLCHDBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6306-61-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)