AMBH2D6F6A4B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
Clave InChI
JYYCVESONPFMEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2737-19-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)