Merck
AMBH2D6F5B3B
Ambeed, Inc.
(6-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.93
Número MDL:
Iupac Name
6-cyano-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BN2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4,10-11H
Clave InChI
JRWBBVDYZMMZOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1011722-07-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)